7-Bromisochinolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS1434G1
AS1434G5
ACTIAS1434G1EA
0
CHF
ACTIAS1434G1
ACTIAS1434G5
7-Bromisochinolin
7-Bromoisoquinoline
Formel:
C₉H₆BrN MW: 208.0600 g/mol |
MDL Number:
MFCD07368661 CAS-Nummer: 58794-09-5 |