6-Bromisochinolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS1286G1
AS1286G5
ACTIAS1286G1EA
0
CHF
ACTIAS1286G1
ACTIAS1286G5
6-Bromisochinolin
6-Bromoisoquinoline
Formel:
C₉H₆BrN |
MDL Number:
MFCD04973299 CAS-Nummer: 34784-05-9 |