1-Bromisochinolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH
ACTIAS31177G5EA 110 CHF
ACTIAS31177G5 ACTIAS31177G1
1-Bromisochinolin
1-Bromoisoquinoline
Formel: C₉H₆BrN
MW: 208,0546 g/mol
MDL Number: MFCD00234478
CAS-Nummer: 1532-71-4