4-Iodbenzaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS34890G1
AS34890G10
AS34890G5
ACTIAS34890G1EA
0
CHF
ACTIAS34890G1
ACTIAS34890G10
ACTIAS34890G5
4-Iodbenzaldehyd
4-Iodobenzaldehyde
Formel:
C₇H₅IO MW: 232.02 g/mol |
MDL Number:
MFCD00039576 CAS-Nummer: 15164-44-0 |