3-Brom-5-fluoranisol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
1-Bromo-3-fluoro-5-methoxybenzene
AS22740G100
AS22740G25
AS22740G5
ACTIAS22740G100EA
139
CHF
ACTIAS22740G100
ACTIAS22740G25
ACTIAS22740G5
3-Brom-5-fluoranisol
3-Brom-5-fluoranisol
Formel:
C₇H₆BrFO MW: 205,024 g/mol |
MDL Number:
MFCD01861129 CAS-Nummer: 29578-39-0 |