4-Fluor-2-methoxyphenylboronsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
4-Fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid
AS51385G1
AS51385G5
ACTIAS51385G1EA
0
CHF
ACTIAS51385G1
ACTIAS51385G5
4-Fluor-2-methoxyphenylboronsäure
4-Fluor-2-methoxyphenylboronsäure
Formel:
C₇H₈BFO₃ MW: 169,95 g/mol |
MDL Number:
MFCD03788423 CAS-Nummer: 179899-07-1 |