3-Fluor-5-methoxyphenylboronsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
3-Fluoro-5-methoxybenzeneboronic acid
AS51162G1
AS51162G25
AS51162G5
ACTIAS51162G1EA
31
CHF
ACTIAS51162G1
ACTIAS51162G25
ACTIAS51162G5
3-Fluor-5-methoxyphenylboronsäure
3-Fluor-5-methoxyphenylboronsäure
Formel:
C₇H₈BFO₃ MW: 169,95 g/mol |
MDL Number:
MFCD07363780 CAS-Nummer: 609807-25-2 |