2-Fluor-6-methoxyphenylboronsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2-Fluoro-6-methoxybenzeneboronic acid
AS51375G100
AS51375G5
ACTIAS51375G100EA
0
CHF
ACTIAS51375G100
ACTIAS51375G5
2-Fluor-6-methoxyphenylboronsäure
2-Fluor-6-methoxyphenylboronsäure
Formel:
C₇H₈BFO₃ MW: 169,95 g/mol |
MDL Number:
MFCD02179483 CAS-Nummer: 78495-63-3 |