2-Fluor-4-methoxyphenylboronsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 2-Fluoro-4-methoxybenzeneboronic acid
AS22760G1 AS22760G5
ACTIAS22760G1EA 33 CHF
ACTIAS22760G1 ACTIAS22760G5
2-Fluor-4-methoxyphenylboronsäure
2-Fluor-4-methoxyphenylboronsäure
Formel: C₇H₈BFO₃
MW: 169,95 g/mol
MDL Number: MFCD04039323
CAS-Nummer: 162101-31-7