3-(3,5-Dimethoxyphenyl)propionsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS33284G1
AS33284G5
ACTIAS33284G1EA
0
CHF
ACTIAS33284G1
ACTIAS33284G5
3-(3,5-Dimethoxyphenyl)propionsäure
3-(3,5-Dimethoxyphenyl)propionsäure
Formel:
C₁₁H₁₄O₄ MW: 210,23 g/mol |
MDL Number:
MFCD03425685 CAS-Nummer: 717-94-2 |