4-Hydroxy-2(5H)-furanon (Tetrahydrofuran-2,4-dion, Tetronsäure, β-Oxo-γ-butyrolacton)
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
Tetronic acid, beta-Tetronic acid, 2,4(3H,5H)-Furandione, Tetrahydrofuran-2,4-dione
AS35827G1
AS35827G5
ACTIAS35827G1EA
0
CHF
ACTIAS35827G1
ACTIAS35827G5
4-Hydroxy-2(5H)-furanon (Tetrahydrofuran-2,4-dion, Tetronsäure, β-Oxo-γ-butyrolacton)
4-Hydroxy-2(5H)-furanon (Tetrahydrofuran-2,4-dion, Tetronsäure, β-Oxo-γ-butyrolacton)
Formel:
C₄H₄O₃ MW: 100.07 g/mol |
MDL Number:
MFCD00052187 CAS-Nummer: 541-57-1 EINECS: 208-785-3 |