2-Chlor-N,N-dimethylacetamid
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21223G25 AS21223G5
ACTIAS21223G25EA 0 CHF
ACTIAS21223G25 ACTIAS21223G5
2-Chlor-N,N-dimethylacetamid
2-Chlor-N,N-dimethylacetamid
Formel: C₄H₈ClNO
MDL Number: MFCD00039360
CAS-Nummer: 2675-89-0
EINECS: 220-224-4