2-Brom-4-methylpyrimidin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS31050G1
AS31050G5
ACTIAS31050G1EA
0
CHF
ACTIAS31050G1
ACTIAS31050G5
2-Brom-4-methylpyrimidin
2-Bromo-4-methylpyrimidine
Formel:
C₅H₅ClN₂ |
MDL Number:
MFCD04037883 CAS-Nummer: 130645-48-6 |