2-Pyrimidincarbonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2-Cyanopyrimidine
AS34178G10
AS34178G100
ACTIAS34178G10EA
0
CHF
ACTIAS34178G10
ACTIAS34178G100
2-Pyrimidincarbonitril
2-Pyrimidincarbonitril
Formel:
C₅H₃N₃ MW: 105,1 g/mol |
MDL Number:
MFCD00160513 CAS-Nummer: 14080-23-0 |