2-Chlor-5-methoxypyrimidin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS31800G1
AS31800G5
ACTIAS31800G1EA
0
CHF
ACTIAS31800G1
ACTIAS31800G5
2-Chlor-5-methoxypyrimidin
2-Chloro-5-methoxypyrimidine
Formel:
C₅H₅ClN₂O MW: 144,56 g/mol |
MDL Number:
MFCD08702770 CAS-Nummer: 22536-65-8 |