6-Brom-2-tetralon
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
6-Bromo-3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one
AS30621G1
AS30621G5
ACTIAS30621G1EA
0
CHF
ACTIAS30621G1
ACTIAS30621G5
6-Brom-2-tetralon
6-Brom-2-tetralon
Formel:
C₁₀H₉BrO MW: 225,08 g/mol |
MDL Number:
MFCD00239388 CAS-Nummer: 4133-35-1 |