(S)-(-)-3-Chlor-1-phenyl-1-propanol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
(S)-3-Chloro-1-phenylpropan-1-ol
AS35210G1
AS35210G10
AS35210G5
ACTIAS35210G1EA
0
CHF
ACTIAS35210G1
ACTIAS35210G10
ACTIAS35210G5
(S)-(-)-3-Chlor-1-phenyl-1-propanol
(S)-(-)-3-Chlor-1-phenyl-1-propanol
Formel:
C₉H₁₁ClO MW: 170,64 g/mol |
MDL Number:
MFCD00013309 CAS-Nummer: 100306-34-1 |