2-Chlor-5-fluorbenzaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20543G100 AS20543G25
ACTIAS20543G100EA 0 CHF
ACTIAS20543G100 ACTIAS20543G25
2-Chlor-5-fluorbenzaldehyd
2-Chloro-5-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄ClFO
MDL Number: MFCD03788511
CAS-Nummer: 84194-30-9