5-Chlor-2-(trifluormethyl)benzaldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS32512G1
AS32512G5
ACTIAS32512G1EA
0
CHF
ACTIAS32512G1
ACTIAS32512G5
5-Chlor-2-(trifluormethyl)benzaldehyd
5-Chlor-2-(trifluormethyl)benzaldehyd
Formel:
C₈H₄ClF₃O |
MDL Number:
MFCD03412204 CAS-Nummer: 90381-07-0 |