(2-Bromphenyl)aceton
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS32975G1
AS32975G5
ACTIAS32975G1EA
0
CHF
ACTIAS32975G1
ACTIAS32975G5
(2-Bromphenyl)aceton
(2-Bromphenyl)aceton
Formel:
C₉H₉BrO |
MDL Number:
MFCD03410431 CAS-Nummer: 21906-31-0 |