2-Amino-1,3,4-thiadiazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: [1,3,4]Thiadiazol-2-ylamine, 1,3,4-Thiadiazol-2-amine
AS20907G100 AS20907G25
ACTIAS20907G100EA 206 CHF
ACTIAS20907G100 ACTIAS20907G25
2-Amino-1,3,4-thiadiazol
2-Amino-1,3,4-thiadiazole
Formel: C₂H₃N₃S
MW: 101,13 g/mol
MDL Number: MFCD00003107
CAS-Nummer: 4005-51-0
EINECS: 223-657-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III