2,4-Thiazolidindion
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20106G100 AS20106G25
ACTIAS20106G100EA 0 CHF
ACTIAS20106G100 ACTIAS20106G25
2,4-Thiazolidindion
2,4-Thiazolidindion
Formel: C₃H₃NO₂S
MDL Number: MFCD00005478
CAS-Nummer: 2295-31-0
EINECS: 218-941-2