Natriummercaptoacetat (Natriumthioglycolat) 98
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Thioglycolic Acid, Thioglycolic Acid Sodium Salt, Mercaptoacetic acid, sodium salt
J60290.14 J60290.22 J60290.A1
J60290.14EA 66.6 CHF
J60290.14 J60290.22 J60290.A1
Natriummercaptoacetat (Natriumthioglycolat) 98
Natriummercaptoacetat (Natriumthioglycolat)
Formel: HSCH₂COONa
MW: 114.1 g/mol
Melting Pt: >300 °C
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00043386
CAS-Nummer: 367-51-1
EINECS: 206-696-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,8692