2-(2-Bromethyl)-1,3-dioxolan
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS22276G100 AS22276G25
ACTIAS22276G100EA 0 CHF
ACTIAS22276G100 ACTIAS22276G25
2-(2-Bromethyl)-1,3-dioxolan
2-(2-Bromethyl)-1,3-dioxolan
Formel: C₅H₉BrO₂
MW: 181.03 g/mol
MDL Number: MFCD00003216
CAS-Nummer: 18742-02-4
EINECS: 242-551-1