2-Amino-4-chlor-6-methylpyrimidin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 4-Chloro-6-methylpyrimidin-2-amine
AS23246G100 AS23246G25
ACTIAS23246G100EA 0 CHF
ACTIAS23246G100 ACTIAS23246G25
2-Amino-4-chlor-6-methylpyrimidin
2-Amino-4-chloro-6-methylpyrimidine
Formel: C₅H₆ClN₃
MW: 143,58 g/mol
MDL Number: MFCD00006091
CAS-Nummer: 5600-21-5
EINECS: 227-018-3