5-Amino-1-methyl-1H-pyrazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
1-Methyl-1H-pyrazol-5-amine, 5-Amino-1-methylpyrazole
AS20973G1
AS20973G25
AS20973G5
ACTIAS20973G1EA
15
CHF
ACTIAS20973G1
ACTIAS20973G25
ACTIAS20973G5
5-Amino-1-methyl-1H-pyrazol
5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole
Formel:
C₄H₇N₃ MW: 97,12 g/mol |
MDL Number:
MFCD00068156 CAS-Nummer: 1192-21-8 |