3-Amino-1H-pyrazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
3-Pyrazolamine, 3-AP, 1H-Pyrazol-3-amine, 3-Aminopyrazole
AS7065G100
AS7065G5
ACTIAS7065G100EA
0
CHF
ACTIAS7065G100
ACTIAS7065G5
3-Amino-1H-pyrazol
3-Amino-1H-pyrazole
Formel:
C₃H₅N₃ |
MDL Number:
MFCD00005236 CAS-Nummer: 1820-80-0 EINECS: 217-338-1 UN: 3259 ADR: 8,II |