3-Amino-4-brom-1H-pyrazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
4-Bromo-1H-pyrazol-5-amine, 4-Bromo-1H-pyrazol-3-amine, 3-Amino-4-bromopyrazole
AS30564G1
AS30564G5
ACTIAS30564G1EA
0
CHF
ACTIAS30564G1
ACTIAS30564G5
3-Amino-4-brom-1H-pyrazol
3-Amino-4-bromo-1H-pyrazole
Formel:
C₃H₄BrN₃ MW: 161,99 g/mol |
MDL Number:
MFCD00082728 CAS-Nummer: 16461-94-2 |