Denatoniumbenzoat
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
J61048.03EA
74.2
CHF
J61048.03
J61048.14
J61048.06
Denatoniumbenzoat
Denatoniumbenzoat
The bitterest compound known
Formel:
C₂₈H₃₄N₂O₃ MW: 446,59 g/mol Melting Pt: 164…169 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00031578 CAS-Nummer: 3734-33-6 EINECS: 223-095-2 |