3,3-Dimethylbutyraldehyd
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
3,3-Dimethylbutanal
AS34550G1
AS34550G5
ACTIAS34550G1EA
0
CHF
ACTIAS34550G1
ACTIAS34550G5
3,3-Dimethylbutyraldehyd
3,3-Dimethylbutyraldehyd
Formel:
C₆H₁₂O MW: 100,16 g/mol |
MDL Number:
MFCD00042807 CAS-Nummer: 2987-16-8 EINECS: 221-054-3 UN: 1989 ADR: 3,III |