2-Amino-4-chlorpyrimidin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
4-chloropyrimidin-2-amine
AS30437G1
AS30437G5
ACTIAS30437G1EA
0
CHF
ACTIAS30437G1
ACTIAS30437G5
2-Amino-4-chlorpyrimidin
2-Amino-4-chloropyrimidine
Formel:
C₄H₄ClN₃ MW: 129,55 g/mol |
MDL Number:
MFCD00038021 CAS-Nummer: 3993-78-0 |