4-Piperidinmethanol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: Piperidin-4-ylmethanol
AS20182G100 AS20182G25 AS20182G5
ACTIAS20182G100EA 103 CHF
ACTIAS20182G100 ACTIAS20182G25 ACTIAS20182G5
4-Piperidinmethanol
4-Piperidinmethanol
Formel: C₆H₁₃NO
MW: 115,18 g/mol
MDL Number: MFCD00174228
CAS-Nummer: 6457-49-4