3-Methyl-1H-pyrazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20323G100
AS20323G25
ACTIAS20323G100EA
0
CHF
ACTIAS20323G100
ACTIAS20323G25
3-Methyl-1H-pyrazol
3-Methyl-1H-pyrazole
Formel:
C₄H₆N₂ |
MDL Number:
MFCD00005240 CAS-Nummer: 1453-58-3 EINECS: 215-925-7 |