4,6-Dichlor-5-nitropyrimidin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20001G100 AS20001G25
ACTIAS20001G100EA 0 CHF
ACTIAS20001G100 ACTIAS20001G25
4,6-Dichlor-5-nitropyrimidin
4,6-Dichloro-5-nitropyrimidine
Formel: C₄HCl₂N₃O₂
MW: 193.98 g/mol
MDL Number: MFCD00006107
CAS-Nummer: 4316-93-2
EINECS: 224-340-6