4,6-Dichlor-5-methylpyrimidin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS23068G1
AS23068G25
AS23068G5
ACTIAS23068G1EA
0
CHF
ACTIAS23068G1
ACTIAS23068G25
ACTIAS23068G5
4,6-Dichlor-5-methylpyrimidin
4,6-Dichloro-5-methylpyrimidine
Formel:
C₅H₄Cl₂N₂ |
MDL Number:
MFCD01646112 CAS-Nummer: 4316-97-6 UN: 3261 ADR: 8,II |