3-(4-Brombenzoyl)propionsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
4-(4-Bromophenyl)-4-oxobutanoic acid
AS23378G100
AS23378G25
AS23378G5
ACTIAS23378G100EA
224
CHF
ACTIAS23378G100
ACTIAS23378G25
ACTIAS23378G5
3-(4-Brombenzoyl)propionsäure
3-(4-Brombenzoyl)propionsäure
Formel:
C₁₀H₉BrO₃ MW: 257,08 g/mol |
MDL Number:
MFCD00016563 CAS-Nummer: 6340-79-0 EINECS: 228-732-8 |