5-Brom-2-methylbenzothiazol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS32186G1
AS32186G5
ACTIAS32186G1EA
0
CHF
ACTIAS32186G1
ACTIAS32186G5
5-Brom-2-methylbenzothiazol
5-Bromo-2-methylbenzothiazole
Formel:
C₈H₆BrNS |
MDL Number:
MFCD00603096 CAS-Nummer: 63837-11-6 EINECS: 264-510-7 |