3,4-Dibromthiophen
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Achtung
AS20077G100 AS20077G25
ACTIAS20077G100EA 93 CHF
ACTIAS20077G100 ACTIAS20077G25
3,4-Dibromthiophen
3,4-Dibromothiophene
Formel: C₄H₂Br₂S
MW: 241.93 g/mol
Siedepunkt: 221
Melting Pt: 4,5
Dichte: 2.13 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005465
CAS-Nummer: 3141-26-2
EINECS: 221-546-8