2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Achtung
|
Synonyms:
2,6-Di-Tert-butyl-4-methylpyridine
AS23347G25
AS23347G5
ACTIAS23347G25EA
0
CHF
ACTIAS23347G25
ACTIAS23347G5
2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyridin
2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyridin
Formel:
C₁₄H₂₃N MW: 205,34 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00006305 CAS-Nummer: 38222-83-2 EINECS: 253-834-4 |