3-Nitro-2,6-lutidin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2,6-Dimethyl-3-nitropyridine, 3-Nitro-2,6-lutidine
AS32719G1
AS32719G5
ACTIAS32719G1EA
0
CHF
ACTIAS32719G1
ACTIAS32719G5
3-Nitro-2,6-lutidin
3-Nitro-2,6-lutidin
Formel:
C₇H₈N₂O₂ MW: 152,15 g/mol |
MDL Number:
MFCD00023503 CAS-Nummer: 15513-52-7 EINECS: 239-543-5 UN: 1325 ADR: 4.1,III |