2-Brom-5-methylpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Achtung
Synonyms: 2-Bromo-5-picoline
AS20026G100 AS20026G25
ACTIAS20026G100EA 58 CHF
ACTIAS20026G100 ACTIAS20026G25
2-Brom-5-methylpyridin
2-Brom-5-methylpyridin
Formel: C₆H₆BrN
MW: 172,02 g/mol
Siedepunkt: 65 °C (0,5 mmHg)
Melting Pt: 152,5 °C
MDL Number: MFCD00209553
CAS-Nummer: 3510-66-5