4-Methoxypyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Achtung
|
AS20716G25
AS20716G5
ACTIAS20716G25EA
0
CHF
ACTIAS20716G25
ACTIAS20716G5
4-Methoxypyridin
4-Methoxypyridine
Formel:
C₆H₇NO MW: 109,13 g/mol |
MDL Number:
MFCD00674049 CAS-Nummer: 620-08-6 EINECS: 210-624-7 |