2-Fluor-5-nitropyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS23161G1
AS23161G25
AS23161G5
ACTIAS23161G1EA
21
CHF
ACTIAS23161G1
ACTIAS23161G25
ACTIAS23161G5
2-Fluor-5-nitropyridin
2-Fluoro-5-nitropyridine
Formel:
C₅H₃FN₂O₂ MW: 142.09 g/mol |
MDL Number:
MFCD03095059 CAS-Nummer: 456-24-6 EINECS: 207-260-6 |