2,3,5,6-Tetrafluorpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Gefahr
AS34429G1 AS34429G5
ACTIAS34429G1EA 0 CHF
ACTIAS34429G1 ACTIAS34429G5
2,3,5,6-Tetrafluorpyridin
2,3,5,6-Tetrafluoropyridine
Formel: C₅HF₄N
MW: 151,06 g/mol
Siedepunkt: 98…99 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.499 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011734
CAS-Nummer: 2875-18-5
UN: 1993
ADR: 3,III