2,3-Dichlorpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Achtung
|
AS20093G100
AS20093G25
ACTIAS20093G100EA
0
CHF
ACTIAS20093G100
ACTIAS20093G25
2,3-Dichlorpyridin
2,3-Dichloropyridine
Formel:
C₅H₃Cl₂N MW: 147,99 g/mol Siedepunkt: 202.5…203.5 °C (1013 hPa) Melting Pt: 70…71 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006229 CAS-Nummer: 2402-77-9 EINECS: 219-281-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |