5-Brom-2-chlorpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Achtung
AS50855G100 AS50855G25
ACTIAS50855G100EA 67 CHF
ACTIAS50855G100 ACTIAS50855G25
5-Brom-2-chlorpyridin
5-Brom-2-chlorpyridin
Formel: C₅H₃BrClN
MW: 192,44 g/mol
Siedepunkt: 205 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 71 °C
MDL Number: MFCD01318951
CAS-Nummer: 53939-30-3