2,3-Dibrompyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Achtung
|
AS4036G1
AS4036G5
ACTIAS4036G1EA
0
CHF
ACTIAS4036G1
ACTIAS4036G5
2,3-Dibrompyridin
2,3-Dibromopyridine
Formel:
C₅H₃Br₂N MW: 236,89 g/mol Siedepunkt: 249…249.5 °C (1013 hPa) Melting Pt: 58…59 °C |
MDL Number:
MFCD00234014 CAS-Nummer: 13534-89-9 |