1-Isochinolinol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
Isocarbostyril, 1-Hydroxyisoquinoline
AS21176G25
AS21176G5
ACTIAS21176G25EA
0
CHF
ACTIAS21176G25
ACTIAS21176G5
1-Isochinolinol
1-Isochinolinol
Formel:
C₉H₇NO MW: 145,16 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006899 CAS-Nummer: 491-30-5 EINECS: 207-732-1 |