6-Nitro-1-indanon
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
6-Nitro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
AS1240G1
AS1240G5
ACTIAS1240G1EA
0
CHF
ACTIAS1240G1
ACTIAS1240G5
6-Nitro-1-indanon
6-Nitro-1-indanon
Formel:
C₉H₇NO₃ MW: 177,16 g/mol |
MDL Number:
MFCD06656903 CAS-Nummer: 24623-24-3 EINECS: 246-366-7 |