2-Indanon
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: beta-Hydrindone, 2-Oxoindane, 1H-Inden-2(3H)-one
AS20096G100 AS20096G25 AS20096G5
ACTIAS20096G100EA 0 CHF
ACTIAS20096G100 ACTIAS20096G25 ACTIAS20096G5
2-Indanon
2-Indanon
Formel: C₉H₈O
MW: 132,16 g/mol
Siedepunkt: 220…225 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 54…56 °C
Dichte: 1.0712 g/cm³ (67 °C)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00003792
CAS-Nummer: 615-13-4
EINECS: 210-410-3